Learn More
2-Méthoxyrésorcinol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxyresorcinol |
| CAS | 29267-67-2 |
| Formule moléculaire | C7 H8 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMILES | COc1c(O)cccc1O |
| Nom IUPAC | 2-méthoxybenzène-1,3-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.14 |
| Poids de la formule | 140.0473 |