Learn More
2-Methoxytetrahydrofuran, TRC
Code produit 30466755
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30466755 10 g 10g
30481215 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30466755 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26450510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13436-45-8
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Synonyme Tetrahydro-2-methoxyfuran
Nom IUPAC 2-methoxyoxolane
SMILES COC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxytetrahydrofuran
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-6-5-3-2-4-7-5/h5H,2-4H2,1H3
Poids de la formule 102.0681