Learn More
2-méthoxythiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxythiobenzamide |
| Point de fusion | 109°C to 113°C |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-methoxythiobenzamide, 2-methoxybenzothioamide, 2-methoxy-thiobenzamide, 2-methoxybenzene-1-carbothioamide, amino 2-methoxyphenyl methane-1-thione, o-methoxythiobenzamide, 2-methoxy thiobenzamide, #, benzenecarbothioamide,2-methoxy, benzenecarbothioamide, 2-methoxy |
| Poids de la formule | 167.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |