Learn More
2-méthoxythiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312217 25 g 25g
11302217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09689.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7217-59-6 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7217-59-6
Formule moléculaire C7H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 140.2
Numéro MDL MFCD00004834
Clé InChI DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxythiophenol, thioguaiacol, benzenethiol, 2-methoxy, o-methoxythiophenol, o-methoxybenzenethiol, 2-methoxy thiophenol, 2-mercaptoanisole, 2-methoxybenzene-1-thiol, 2-methoxy-benzenethiol, benzenethiol, o-methoxy
CID PubChem 23642
Nom IUPAC 2-méthoxybenzènethiol
SMILES COC1=CC=CC=C1S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxythiophenol
Densité 1.152
Point d’ébullition 225°C to 228°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.5918
Quantité 25 g
Beilstein 2042178
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 140.21
Pourcentage de pureté 97%