Learn More
2-méthyl-1,3-cyclohexanedione, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-1, 3-cyclohexanedione |
| % min. CAS | 98.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | >204°C |
| Couleur | Marron à blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3C6H7(=O)2 |
| Quantité | 25 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-Methyl-1,3-cyclohexanedione