Learn More
2-méthyl-1,3-dithiane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11936861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11936861 1 mL Flacon en verre 1mL
11309211 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6007-26-7
Clé InChI KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
CID PubChem 22329
Nom IUPAC 2-méthyl-1,3-dithiane
SMILES CC1SCCCS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1, 3-dithiane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 66°C (5.0 Torr)
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H10S2
Quantité 1 mL
Gravité spécifique 1.12
Poids moléculaire (g/mol) 134.26
Poids de la formule 134.26
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide