Learn More
2-Méthyle -1,3-dithiane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372705 5 g 5g
11362705 1 g 1g
11382705 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11372705 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00209.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6007-26-7 | C5H10S2 | 134.255 g/mol
It has been employed in the synthesis of methyl ketones. 2-Methyl-1,3-dithiane is suitable for use in the preparation of potassium trifluoro(2-methyl-1,3-dithiano)borate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été utilisé dans la synthèse des méthylcétones. Le 2-méthyle-1,3-dithiane convient à la préparation du trifluoro(2-méthyle-1,3-dithiano)borate de potassium.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6007-26-7
Formule moléculaire C5H10S2
Poids moléculaire (g/mol) 134.255
Numéro MDL MFCD00014652
Clé InChI KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
CID PubChem 22329
Nom IUPAC 2-méthyl-1,3-dithiane
SMILES CC1SCCCS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1,3-dithiane
Densité 1.212
Point d’ébullition 78°C to 80°C (9 mmHg)
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.5615
Quantité 5 g
Beilstein 102766
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 134.25
Pourcentage de pureté 98%