Learn More
2-Methyl-1,3-dithiolane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470977 25 g 25g
11460977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23372.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5616-51-3 | C4H8S2 | 120.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5616-51-3
Formule moléculaire C4H8S2
Poids moléculaire (g/mol) 120.23
Numéro MDL MFCD01729666
Clé InChI CARJCVDELAMAEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dithiolane, 2-methyl, 2-methyl-1,3-dithiacyclopentane, unii-4o81r0spr0, 1,3-dithiolane,2-methyl, fema no. 3705, acmc-20anre, acetaldehdye ethylene thioacetal
CID PubChem 21828
Nom IUPAC 2-methyl-1,3-dithiolane
SMILES CC1SCCS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1,3-dithiolane
Densité 1.15
Point d’ébullition 40°C (2 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 25 g
Poids de la formule 120.23
Pourcentage de pureté 99%