Learn More
Acide 2-méthyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phényl-1H-pyrrole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10355302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10355302 10 g Flacon en verre ambré 10g
10283522 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10355302 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP00344EA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 306936-20-9
Formule moléculaire C19H24N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 328.412
Numéro MDL MFCD01567236
Clé InChI OZRPKALPSGYEHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-3-morpholinopropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1-3-4-morpholinyl propyl-5-phenyl, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl prop-1-yl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008371, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
CID PubChem 2736904
Nom IUPAC Acide2-méthyl-1-(3-morpholin-4-ylpropyl)-5-phénylpyrrole-3-carboxylique
SMILES CC1=C(C=C(N1CCCN2CCOCC2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 328.41
Pourcentage de pureté 97%