Learn More
2-méthyl-1,3-oxazole-4-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 11356975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11356975 5 g Flacon en verre ambré 5g
11346975 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10515100 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11356975 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC57904DE
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 113732-84-6
Formule moléculaire C5H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Clé InChI ARAUEWKXKTYCHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyloxazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-oxazole-4-carbaldehyde, 2-methyloxazole-4-carboxaldehyde, 2-methyl-4-formyloxazole, 4-oxazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 4-formyl-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde, acmc-20ai0d, 2-methyl-4-oxazolecarbaldehyde
CID PubChem 11073372
Nom IUPAC 2-méthyl-1,3-oxazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CC1=NC(=CO1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 97%