Learn More
Acide 2-méthyl-1,3-oxazole-4-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10673235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10673235 5 g Flacon en verre ambré 5g
10411504 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10215554 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10673235 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC57901DE
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 23062-17-1
Formule moléculaire C5H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 127.099
Clé InChI IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyloxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-methyl, 4-carboxy-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyloxa, oxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyloxazol-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-3h-isoxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-oxazolecarboxylic acid
CID PubChem 539404
Nom IUPAC Acide 2-méthyl-1,3-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=NC(=CO1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 97%