Learn More
(2-Méthyle -1,3-thiazol-4-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10603595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10603595 1 g Flacon en verre ambré 1g
10006924 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10603595 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC05709DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 76632-23-0
Formule moléculaire C5H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 129.177
Clé InChI KRCIFTBSQKDYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-methylthiazol-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methylthiazole, 4-thiazolemethanol, 2-methyl, 2-methyl-thiazol-4-yl-methanol, 2-methyl-4-thiazolemethanol, 4-thiazolemethanol,2-methyl, 2-methyl-4-thiazolyl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methyl thiazole
CID PubChem 10582809
Nom IUPAC (2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)méthanol
SMILES CC1=NC(=CS1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methanol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 129.18
Pourcentage de pureté 97%