Learn More
(2-méthyle-1,3-thiazol-4-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10613595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10613595 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10208513 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10613595 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC05713CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 103694-26-4
Formule moléculaire C5H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 128.193
Numéro MDL MFCD06212804
Clé InChI ZCKAEFOHSOQKHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 2-methyl-1,3-thiazole-4-methylamine, 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, c-2-methyl-thiazol-4-yl-methylamine, 4-thiazolemethanamine, 2-methyl, 4-thiazolemethanamine,2-methyl, 4-aminomethyl-2-methyl-1,3-thiazole, 1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 2-methylthiazol-4-yl methylamine
CID PubChem 18467479
Nom IUPAC (2-méthyle-1,3-thiazol-4-yl)méthanamine
SMILES CC1=NC(=CS1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 128.2
Pourcentage de pureté 97%