Learn More
2-méthyl-1,3-thiazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10471684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10471684 250 mg 250mg
10644385 1 g 1g
10021214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10471684 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC05704CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 20949-84-2
Formule moléculaire C5H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 127.16
Numéro MDL MFCD06655197
Clé InChI AEHWVNPVEUVPMT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2763191
Nom IUPAC 2-méthyl-1,3-thiazole-4-carbaldéhyde
SMILES CC1=NC(C=O)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-formyl-2-methylthiazole, 2-methylthiazole-4-carbaldehyde, 2-methylthiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl-4-formylthiazole, 2-methyl-4-fomylthiazole, 4-formyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Poids de la formule 127.17
Pourcentage de pureté 97%