Learn More
2-méthyl-1,3-thiazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10644385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10644385 1 g 1g
10471684 250 mg 250mg
10021214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10644385 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC05704DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 20949-84-2
Formule moléculaire C5H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 127.16
Numéro MDL MFCD06655197
Clé InChI AEHWVNPVEUVPMT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2763191
Nom IUPAC 2-méthyl-1,3-thiazole-4-carbaldéhyde
SMILES CC1=NC(C=O)=CS1
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-formyl-2-methylthiazole, 2-methylthiazole-4-carbaldehyde, 2-methylthiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl-4-formylthiazole, 2-methyl-4-fomylthiazole, 4-formyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Poids de la formule 127.17
Pourcentage de pureté 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.