Learn More
2-Méthyl-1,3-thiazole-4-carbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10213432
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10213432 1 g Flacon en verre ambré 1g
10275424 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10213432 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SPB02802DA
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 174223-29-1
Formule moléculaire C5H6N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.237
Numéro MDL MFCD00052167
Clé InChI DIOPPULTIGEDCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthiazole-4-carbothioamide, amino 2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methane-1-thione, maybridge4_004334, 2-methylthiazole-4-thiocarboxamide, 4-thiazolecarbothioamide,2-methyl, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl, 2-methylthiazole-4-carbothioic acid amide, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl-9ci
CID PubChem 2744365
Nom IUPAC 2-méthyle-1,3-thiazole-4-carbothioamide
SMILES CC1=NC(=CS1)C(=S)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbothioamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.25
Pourcentage de pureté 97%