Learn More
Acide 2-méthyle-1,3-thiazole-4carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10572662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10572662 1 g 1g
10394702 250 mg 250mg
10321665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10572662 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC05701DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 35272-15-2
Formule moléculaire C5H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 143.16
Numéro MDL MFCD03407332
Clé InChI ZHDRDZMTEOIWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthiazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-thiazole4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
CID PubChem 284728
Nom IUPAC Acide 2-méthyl-1,3-thiazole-4-carboxylique
SMILES CC1=NC(=CS1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 143.17
Pourcentage de pureté 97%