Learn More
2-Méthyl-1,4-butanediol, TRC
Code produit 30475290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475290 10 mg 10mg
30475047 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30475290 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22249510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1,4-butanediol
CAS 2938-98-9
Formule moléculaire C5H12O2
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H12O2/c1-5(4-7)2-3-6/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES C(CCO)(CO)C
Nom IUPAC 2-méthylbutane-1,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Poids de la formule 104.0837