Learn More
2-Méthyl-1-(4-méthoxyphényl)méthoxy-2-propanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-1-(4-methoxyphenyl)methoxy-2-propanol |
| CAS | 154044-75-4 |
| Formule moléculaire | C12 H18 O3 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18O3/c1-12(2,13)9-15-8-10-4-6-11(14-3)7-5-10/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(COCC(C)(C)O)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-[(4-méthoxyphényl)méthoxy]-2-méthylpropane-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.27 |
| Poids de la formule | 210.1256 |