Learn More
Carbonate de 2-[méthyl-1-(4-méthoxyphényl)méthoxy]propyl-4'-nitrophényle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[Methyl-1-(4-methoxyphenyl)methoxy]propyl-4'nitrophenyl C |
| CAS | 1076198-54-3 |
| Formule moléculaire | C19 H21 N O7 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H21NO7/c1-13(26-14(2)15-4-8-17(24-3)9-5-15)12-25-19(21)27-18-10-6-16(7-11-18)20(22)23/h4-11,13-14H,12H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(C)OC(C)COC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | carbonate de 2-[1-(4-méthoxyphényl)éthoxy]propyle (4-nitrophényle) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 375.37 |
| Poids de la formule | 375.1318 |