Learn More
2-Méthyl-1-[4-(méthylsulfanyl)phényl]-1-propanone, TRC
Code produit 30465546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30465546 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465546 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM10692025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone
CAS 53207-58-2
Formule moléculaire C11H14OS
Quantité 25 mg
Synonyme 2-Methyl-1-(4-methylsulfanylphenyl)propan-1-one, p-(Methylthio)isobutyrophenone
Formule InChI InChI=1S/C11H14OS/c1-8(2)11(12)9-4-6-10(13-3)7-5-9/h4-8H,1-3H3
SMILES CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)C
Nom IUPAC 2-méthyl-1-(4-méthylsulfanylphényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 194.29
Poids de la formule 194.0765