Learn More
2-Méthyl-1-[4-(méthylsulfanyl)phényl]-1-propanone, TRC
Code produit 30482716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30482716 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482716 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM106920250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone
CAS 53207-58-2
Formule moléculaire C11H14OS
Quantité 250 mg
Synonyme 2-Methyl-1-(4-methylsulfanylphenyl)propan-1-one, p-(Methylthio)isobutyrophenone
Formule InChI InChI=1S/C11H14OS/c1-8(2)11(12)9-4-6-10(13-3)7-5-9/h4-8H,1-3H3
SMILES CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)C
Nom IUPAC 2-méthyl-1-(4-méthylsulfanylphényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 194.29
Poids de la formule 194.0765