Learn More
2-Méthyl-1-(4-(méthylthio)phényl)-2-morpholinopropan-1-one, TRC
Code produit 30479241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479241 2.5 g 2.50g
30464411 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30479241 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3396252.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone
CAS 71868-10-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15H21NO2S
Quantité 2.5 g
Synonyme 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone, 2-Methyl-1-(4-methylsulfanylphenyl)-2-morpholinopropan-1-one, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholino-1-propanone, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropane-1-one, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropanone, 2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone, 2-Methyl[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-one, Caccure 907, Chemcure 709, Ciba 907, D 177, GR 907, Genocure PMP, I 907, IC 907, IHT-PI 907, IR 907, Irg 907, Irgacure 184C, Irgacure 907, Irgacure I 907, JR 907, Photocure 907, Photoinitiator 907, Runtecure 1107, SB-PI 777, UV-Cure D 177, photoinitiator 970, α-Methyl-4-(methylmercapto)-mopholinopropiophenone, α-Methyl-4-(methylmercapto)-α-morpholinopropiophenone
Formule InChI InChI=1S/C15H21NO2S/c1-15(2,16-8-10-18-11-9-16)14(17)12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3
SMILES CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)N2CCOCC2
Nom IUPAC 2-méthyl-1-(4-méthylsulfanylphényl)-2-morpholin-4-ylpropan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 279.4
Poids de la formule 279.1293
Pourcentage de pureté >95