Learn More
2-Méthyl-1-(4-(méthylthio)phényl)-2-morpholinopropan-1-one, TRC
Code produit 30472954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472954 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472954 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM339625250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone
CAS 71868-10-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15H21NO2S
Quantité 250 mg
Synonyme 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone, 2-Methyl-1-(4-methylsulfanylphenyl)-2-morpholinopropan-1-one, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholino-1-propanone, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropane-1-one, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropanone, 2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone, 2-Methyl[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-one, Caccure 907, Chemcure 709, Ciba 907, D 177, GR 907, Genocure PMP, I 907, IC 907, IHT-PI 907, IR 907, Irg 907, Irgacure 184C, Irgacure 907, Irgacure I 907, JR 907, Photocure 907, Photoinitiator 907, Runtecure 1107, SB-PI 777, UV-Cure D 177, photoinitiator 970, α-Methyl-4-(methylmercapto)-mopholinopropiophenone, α-Methyl-4-(methylmercapto)-α-morpholinopropiophenone
Formule InChI InChI=1S/C15H21NO2S/c1-15(2,16-8-10-18-11-9-16)14(17)12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3
SMILES CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)N2CCOCC2
Nom IUPAC 2-méthyl-1-(4-méthylsulfanylphényl)-2-morpholin-4-ylpropan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 279.4
Poids de la formule 279.1293
Pourcentage de pureté >95