Learn More
2-méthyl-1,4-naphtoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071200 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10071200 25 g Flacon en verre 25g
10626534 5 g Flacon en verre 5g
10657092 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10071200 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127180250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 58-27-5 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-27-5
Formule moléculaire C11H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Numéro MDL MFCD00001681
Clé InChI MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
CID PubChem 4055
ChEBI CHEBI:28869
Nom IUPAC 2-méthylnaphtalène-1,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1, 4-naphthoquinone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 105.0°C to 108.0°C
Couleur Vert-jaune à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 07, II, 656
Merck Index 15, 5899
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol (1g/60 mL),benzene (1g/10 mL,soluble in vegetable oils (1g/50 mL),moderately soluble in chloroform and carbon tetrac
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.