Learn More
2-méthyl-1,4-naphtoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440134
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440134 10 g 10g
11450134 50 g 50g
11460134 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440134 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13593.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 58-27-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a prothrombogenic compound and is used as a model quinone in cell culture investigations. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a synthetic analogue of of 1,4-naphthoquinone with a methyl group in the 2-position. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone can be used as an oxidative injury inducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthyl-1,4-naphtoquinone est un composé prothrombogénique utilisé comme quinone modèle dans la culture cellulaire et les études in vivo. La 2-méthyl-1,4-naphtoquinone est un analogue synthétique de la 1,4-naphtoquinone avec un groupe méthyle en position 2. La 2-méthyl-1,4-naphtoquinone peut être utilisé comme agent induisant une lésion oxydative.
Solubilité
Soluble dans le méthanol
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-27-5
Formule moléculaire C11H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.183
Numéro MDL MFCD00001681
Clé InChI MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
CID PubChem 4055
ChEBI CHEBI:28869
Nom IUPAC 2-méthylnaphtalène-1,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Point de fusion 104°C to 107°C
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 1908453
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5831
Informations sur la solubilité Soluble in methanol
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.