Learn More
2-méthyl-1,4-naphtoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460134 250 g 250g
11440134 10 g 10g
11450134 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460134 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13593.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 58-27-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a prothrombogenic compound and is used as a model quinone in cell culture investigations. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a synthetic analogue of of 1,4-naphthoquinone with a methyl group in the 2-position. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone can be used as an oxidative injury inducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthyl-1,4-naphtoquinone est un composé prothrombogénique utilisé comme quinone modèle dans la culture cellulaire et les études in vivo. La 2-méthyl-1,4-naphtoquinone est un analogue synthétique de la 1,4-naphtoquinone avec un groupe méthyle en position 2. La 2-méthyl-1,4-naphtoquinone peut être utilisé comme agent induisant une lésion oxydative.
Solubilité
Soluble dans le méthanol
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-27-5
Formule moléculaire C11H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.183
Numéro MDL MFCD00001681
Clé InChI MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
CID PubChem 4055
ChEBI CHEBI:28869
Nom IUPAC 2-méthylnaphtalène-1,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Point de fusion 104°C to 107°C
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 1908453
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5831
Informations sur la solubilité Soluble in methanol
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%