Learn More
2-méthyl-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]propan-1-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one |
| CAS | 64436-58-4 |
| Formule moléculaire | C11H11OF3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11F3O/c1-7(2)10(15)8-3-5-9(6-4-8)11(12,13)14/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]propan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.19 |