Learn More
Acide 2-Méthyl-1,5-diphényl-1H-pyrrole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10691693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10691693 10 g 10g
10009561 1 g 1g
10187814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10691693 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP00294EA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 109812-64-8
Formule moléculaire C18H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 277.323
Numéro MDL MFCD01567220
Clé InChI DWIYTBRYOQDHTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1,5-diphenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,5-diphenyl-2-methylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1,5-diphenyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1,5-diphenyl, maybridge1_008589, acmc-20mclm, 2-methyl-1,5-diphenyl-pyrrole-3-carboxylic acid
CID PubChem 2735512
Nom IUPAC Acide 2-méthyl-1,5-diphénylpyrrole-3-carboxylique
SMILES CC1=C(C=C(N1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1, 5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 277.32
Pourcentage de pureté 97%