Learn More
2-méthyl-1-butèn-3-yne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332386 5 g 5g
11342386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06111.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-80-8 | C5H6 | 66.103 g/mol
2-Methyl-1-buten-3-yne is a reagent used in analytical studies to determine the aroma compounds present in various things by using pyrolysis gas chromatography mass spectrometry techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthyl-1-buten-3-yne est un réactif utilisé dans les études analytiques pour déterminer les composés aromatiques présents dans divers produits en utilisant des techniques de pyrolyse, chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Incompatible avec les poudres de métaux lourds, la chaleur. Conserver à l’abri de la chaleur et la lumière directe du soleil. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-80-8
Formule moléculaire C5H6
Poids moléculaire (g/mol) 66.103
Numéro MDL MFCD00008599
Clé InChI BOFLDKIFLIFLJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropenylacetylene, 2-methyl-1-buten-3-yne, valylene, 1-buten-3-yne, 2-methyl, 3-methyl-3-buten-1-yne, 2-methylbutenyne, isopropenyl acetylene, acmc-20anrd, 2-methyl-1-butenyne, 2-methyl-l-buten-3-yne
CID PubChem 62323
Nom IUPAC 2-méthylbut-1-èn-3-yne
SMILES CC(=C)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-buten-3-yne
Point de fusion -113°C
Densité 0.694
Point d’ébullition 32°C to 33°C
Point d’éclair −45°C (−49°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.418
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 969175
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 66.1
Pourcentage de pureté 97%