Learn More
2-Méthyl-1-pentène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400128
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15400128 5 mL 5mL
15410128 25 mL 25mL
15420128 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15400128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53373.AA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 763-29-1 | C6H12 | 84.162 g/mol
2-Methyl-1-pentene is prepared from 2-Methyl-1-pentene. 2-methyl-1-pentene is used in copolymerization of ethylene catalyzed by nonbridged half-titanocenes. The isomerization of 2-methyl-1-pentene leads to anionic activation of c-h bonds in olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthyl-1-pentène est élaboré à partir de 2-méthyl-1-pentène. Le 2-méthyl-1-pentène est utilisé dans la copolymérisation de l’éthylène catalysée par des demi-titanocènes non pontés. L’isomérisation du 2-méthyl-1-pentène conduit à l’activation anionique des liaisons C-H des oléfines.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 763-29-1
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.162
Numéro MDL MFCD00009405
Clé InChI WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-pentene, 2-methylpentene, 1-pentene, 2-methyl, 4-methyl-4-pentene, 2-methyl-pentene-1, unii-okc25o38mc, okc25o38mc, acmc-1bixb, 4-01-00-00841 beilstein handbook reference, c2h5ch2c ch3 =ch2
CID PubChem 12986
Nom IUPAC 2-méthylpent-1-ène
SMILES CCCC(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-pentene
Point de fusion -136°C
Densité 0.682
Point d’ébullition 62°C
Point d’éclair −27°C (−17°F)
Indice de réfraction 1.392
Quantité 5 mL
Numéro UN UN2288
Beilstein 1340499
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 84.16
Pourcentage de pureté 97%