Learn More
2-méthyl-1-pentène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10051320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10051320 10 mL Flacon en verre 10mL
10061320 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10051320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127400100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 763-29-1 | C6H12 | 84.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 763-29-1
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.15
Numéro MDL MFCD00009405
Clé InChI WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-pentene, 2-methylpentene, 1-pentene, 2-methyl, 4-methyl-4-pentene, 2-methyl-pentene-1, unii-okc25o38mc, okc25o38mc, acmc-1bixb, 4-01-00-00841 beilstein handbook reference, c2h5ch2c ch3 =ch2
CID PubChem 12986
Nom IUPAC 2-méthylpent-1-ène
SMILES CCCC(=C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-pentene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -136.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6800g/mL
Point d’ébullition 62.0°C
Point d’éclair −26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2C(CH3)=CH2
Indice de réfraction 1.3910 to 1.9300
Quantité 10 mL
Beilstein 01, I, 90
Gravité spécifique 0.68
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Poids de la formule 84.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyl-1-pentene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P331-NE PAS faire vomir.