Learn More
2-Méthyl-1-phényl-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485586
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485586 5 g 5g
11495586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20729.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 611-69-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
It is used in the large-scale preparation of (R)-and (S)-1-(2, 4, 6-triisopropylphenyl) ethanol and also in the baker's yeast mediated asymmetric reduction of cinnamaldehyde derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation à grande échelle de l’éthanol (R)- et (S)-1-(2, 4, 6-triisopropylphényle) et aussi dans la réduction asymétrique des dérivés du cinnamaldéhyde par la levure de boulanger.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-69-8
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.221
Numéro MDL MFCD00065000
Clé InChI GMDYDZMQHRTHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-phenyl-1-propanol, .alpha.-isopropylbenzyl alcohol, isopropyl benzyl alcohol, 2-methyl-1-phenylpropanol, benzenemethanol, .alpha.-1-methylethyl, 1-phenyl-2-methylpropyl alcohol, 1r-2-methyl-1-phenyl-propan-1-ol, phenylisopropylcarbinol, isopropylphenylcarbinol, acmc-20anr9
CID PubChem 95626
Nom IUPAC 2-méthyl-1-phénylpropan-1-ol
SMILES CC(C)C(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-phenyl-1-propanol
Densité 0.964
Point d’ébullition 124°C to 125°C (15 mmHg)
Point d’éclair 86°C (187°F)
Indice de réfraction 1.513
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 98%