Learn More
2-méthyl-1-phényle-2-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382256
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382256 100 g 100g
11392256 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03679.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-86-7 | C10H14O | 150.221 g/mol
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol is used in confecting floral essences, such as lily, narcissus, jasmine and keiskei and other advanced floral essences. Its acetic ester has fresh fragrance so that it has especial value.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Méthyl-1-phényl-2-propanol est utilisé dans la confection d’essences florales, telles que le lys, les narcisses, le jasmin, le keiskei et autres essences florales développées. Son ester acétique a un parfum frais qui lui prodigue une valeur particulière.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-86-7
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.221
Numéro MDL MFCD00004465
Clé InChI RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-phenyl-2-propanol, benzyldimethylcarbinol, 2-benzyl-2-propanol, phenyl-tert-butanol, dimethylbenzylcarbinol, dmbc, 1,1-dimethylphenylethanol, 1,1-dimethyl-2-phenylethanol, benzylpropyl alcohol, dimethyl benzyl carbinol
CID PubChem 7531
Nom IUPAC 2-méthyl-1-phénylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(CC1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
Point de fusion 23°C to 25°C
Densité 0.974
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.515
Quantité 100 g
Beilstein 1855608
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté ≥98%