Learn More
2-Méthyl-1-phényl-2-propanol, TRC
Code produit 30008441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008441 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30008441 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2929755G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
CAS 100-86-7
Formule moléculaire C10H14O
Quantité 5 g
Synonyme alpha,alpha-Dimethylbenzeneethanol, 1,1-Dimethyl-2-phenylethanol, 1,1-Dimethyl-2-phenylethyl Alcohol, 1,1-Dimethylphenylethanol;1-Benzyl-1-methylethanol, 1-Phenyl-2-hydroxy-2-methylpropane, 1-Phenyl-2-methylpropan-2-ol, 2-Benzyl-2-propanol;2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-1-propane, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropane, 2-Methyl-1-phenyl-2-propanol, 2-Methyl-3-phenyl-2-propanol, Benzyldimethylcarbinol, DMBC, Dimethylbenzylcarbinol, NSC 27228, NSC 46103, NSC 5236, Phenyl-tert-butanol, alpha,alpha-Dimethylphenethanol, alpha,alpha-Dimethylphenethyl Alcohol;
Formule InChI InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11H,8H2,1-2H3
SMILES CC(C)(O)Cc1ccccc1
Nom IUPAC 2-méthyl-1-phénylpropan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Poids de la formule 150.1045