Learn More
2-méthyl-1-phényl-2-propène-1-ol, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449986 5 g 5g
11459986 25 g 25g
11469986 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20936.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4383-08-8 | C10H12O | 148.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4383-08-8
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00046630
Clé InChI ZGYBYYJGIKPBFD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-methyl-1-phenyl-2-propen-1-ol, acmc-1bn9z, alpha-isopropenylbenzenemethanol, 1-phenyl-2-methyl-2-propen-1-ol, 2,6-dichloro-9-methyl-10h-purine
CID PubChem 138211
Nom IUPAC 2-Méthyl-1-phénylprop-2-én-1-ol
SMILES CC(=C)C(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-phenyl-2-propen-1-ol
Quantité 5 g
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique