Learn More
2-Méthyl-1-(phénylméthyl)-3-pyrrolidinamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-1-(phenylmethyl)-3-pyrrolidinamine |
| CAS | 70325-82-5 |
| Formule moléculaire | C12 H18 N2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18N2/c1-10-12(13)7-8-14(10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10,12H,7-9,13H2,1H3 |
| SMILES | CC1C(N)CCN1Cc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1-benzyl-2-méthylpyrrolidin-3-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.28 |
| Poids de la formule | 190.147 |