Learn More
2-méthyl-1-pipéridino-2-propanamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10689344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10689344 250 mg -
10421673 1 g 1g
10163324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10689344 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01185CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 6105-74-4
Formule moléculaire C9H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Numéro MDL MFCD05022423
Clé InChI IMBNEKOMEDCTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-piperidin-1-yl propan-2-amine, 2-methyl-1-piperidino-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-yl-ethylamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethyl amine, 2-methyl-1-piperidin-1-yl-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidinoethylamin, 1-piperidineethanamine,a,a-dimethyl, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethylamine
CID PubChem 2794702
Nom IUPAC 2-méthyl-1-pipéridine-1-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(N)CN1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-piperidino-2-propanamine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 97%