Learn More
2-méthyl-1-propanol, 99+ %, qualité spectrophotométrique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10514111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10514111 500 mL Flacon en verre 500mL
10357920 1 L Flacon en verre 1L
10367920 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10514111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167705000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.10€
    56.20€ / 500mL
    Économisez 4.90€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-83-1
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00004740
Clé InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
CID PubChem 6560
ChEBI CHEBI:46645
Nom IUPAC 2-méthylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-propanol
Note relative au nom 99+%
Absorbance 0.01 max. at 330nm, 0.1 max. at 250nm, 0.5 max. at 230nm, 1 max. at 220nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -108.0°C
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 108.0°C
Point d’éclair 28°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2OH
Indice de réfraction 1.3945 to 1.3965
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 373
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Merck Index 15, 5176
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Viscosité 4 Pas (20°C)
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.