Learn More
2-Methyl-1-propanol, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%, Honeywell Riedel-de Haen
Code produit 15692840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15692840 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15692840 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 2704661L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-propanol
Point de fusion -108°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
Absorbance max. 0.50 at 230 nm, max. 1.0 at 219 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 330 nm, max. 0.03 at 260 nm, max. 0.05 at 250 nm, max. 0.10 at 245 nm
CAS 78-83-1
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.803 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantité 1 L
Point d’éclair 28°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H10O
Formule linéaire (CH3)2CHCH2OH
Numéro MDL MFCD00004740
Numéro UN UN1212
Beilstein 1730878
Synonyme 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
Point d’ébullition 108°C
Clé InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CO
Nom IUPAC 2-méthylpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
CID PubChem 6560
ChEBI CHEBI:46645
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté >99.45%
Qualité HPLC