Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-1-propanol |
| Note relative au nom | For HPLC |
| CAS | 78-83-1 |
| Absorbance | 0.01 max. at 330nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 260nm, 0.05 max. at 250nm, 0.1 max. at 245nm, 0.5 max. at 230nm, 1 max. at 219nm |
| Point de fusion | -108.0°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.8000g/mL |
| Point d’ébullition | 108.0°C |
| Point d’éclair | 28°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Methyl-1-propanol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.