Learn More
2-méthyl-1-pyrroline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10241323 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10241323 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10241323 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 135070250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 872-32-2 | C5H10N | 84.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-32-2
Formule moléculaire C5H10N
Poids moléculaire (g/mol) 84.14
Numéro MDL MFCD00128806
Clé InChI OZLJZWIVBYLSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-pyrroline, 3,4-dihydro-5-methyl-2h-pyrrole, 1pyrroline2methyl, 2h-pyrrole, 3,4-dihydro-5-methyl, pubchem9412
CID PubChem 70103
ChEBI CHEBI:78856
SMILES C[C+]1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-pyrroline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Beige à blanc
Densité 0.8780g/mL
Point d’ébullition 104.0°C to 105.0°C
Point d’éclair 11°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4420
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.878
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC 5-méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
Poids de la formule 83.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux