Learn More
2-Méthyl-1-pyrroline, TRC
Code produit 30475555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30475555 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3051651G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-pyrroline
CAS 872-32-2
Formule moléculaire C5H9N
Quantité 1 g
Synonyme 3,4-Dihydro-5-methyl-2H-pyrrole, 2-Methyl-1-pyrroline, 2-Methyl-delta1-pyrroline, 4,5-Dihydro-2-methyl-3H-pyrrole, 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
Formule InChI InChI=1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H2,1H3
SMILES CC1=NCCC1
Nom IUPAC 5-méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
Poids moléculaire (g/mol) 83.13
Poids de la formule 83.0735
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.