Learn More
2-méthyl-1-tétralone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395265 1 g 1g
11385265 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395265 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31865.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1590-08-5 | Molecular Formula: C11H12O | Molecular Weight: 160.216 g/mol
Methylation of 1-tetralone followed by the subsequent dehydrogenation of 2-methyl-1-tetralone in the presence of Pd/C catalyst also has been reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La méthylation du 1-tétralone suivie de la déshydrogénation ultérieure de 2-méthyl-1-tétralone en présence du catalyseur Pd/C a également été rapportée.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1590-08-5
Formule moléculaire C11H12O
Poids moléculaire (g/mol) 160.216
Numéro MDL MFCD00001690
Clé InChI GANIBVZSZGNMNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-tetralone, 2-methyl-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-methyl, 2-methyltetralin-1-one, 2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 2-methyl-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 2-methyltetralone, 2-methyl-1-tetralon, acmc-20anr7, 2-methyl-alpha-tetralone
CID PubChem 102650
Nom IUPAC 2-méthyl-3,4-dihydro-2H-naphtalène-1-one
SMILES CC1CCC2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-tetralone
Densité 1.058
Point d’ébullition 129°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.552
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-1-tetralone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylnaphthalen-1-one