Learn More
2-méthyl-1-tétralone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627152 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10627152 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 172370025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-tetralone
Note relative au nom 99%
CAS 1590-08-5
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à orange
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 127°C to 131°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H12O
Indice de réfraction 1.5535
Numéro MDL MFCD00001690
Quantité 2.5 g
Beilstein 07, I, 197
Gravité spécifique 1.06
Synonyme 2-methyl-1-tetralone, 2-methyl-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-methyl, 2-methyltetralin-1-one, 2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 2-methyl-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 2-methyltetralone, 2-methyl-1-tetralon, acmc-20anr7, 2-methyl-alpha-tetralone
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Clé InChI GANIBVZSZGNMNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCC2=CC=CC=C2C1=O
Nom IUPAC 2-méthyl-3,4-dihydro-2H-naphtalène-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 160.22
CID PubChem 102650
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-1-tetralone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.