Learn More
Ester pinacol d’acide 2-méthyl-1H-benzimidazole-5-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11936751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11936751 1 g 1g
11946751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445160010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1314216-34-6 | C14H19BN2O2 | 258.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314216-34-6
Formule moléculaire C14H19BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 258.13
Numéro MDL MFCD13176536
Clé InChI CPQGLMCLTALRHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, cpqglmcltalrhf-uhfffaoysa-n, 2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acidpinacol ester, 2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 1h-benzimidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzo d imidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole
CID PubChem 46738035
Nom IUPAC 2-méthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)- 1H-1,3-benzodiazole
SMILES CC1=NC2=CC(=CC=C2N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 211°C to 212°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 258.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.