Learn More
2-Méthyl-1H-imidazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10693413
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10693413 1 g Flacon en verre ambré 1g
10192934 10 g Flacon en verre ambré -
10549434 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10693413 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01361DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 35034-22-1
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.116
Clé InChI ZWULFIBGPXWGFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-4-formylimidazole, 2-methylimidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-2-methyl-1h-imidazole, 2-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-2-methylimidazole, 2-methyl-4-imidazolecarboxaldehyde, 2-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde
CID PubChem 2795878
Nom IUPAC 2-méthyl-1 H-imidazole-5-carbalaldéhyde
SMILES CC1=NC=C(N1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 110.12