Learn More
H-imidazole-4-carbothioamide de 2-méthyle-1, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11360747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11360747 5 g 5g
10009471 250 mg 250mg
10652073 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11360747 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB02117DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 129486-91-5
Formule moléculaire C5H7N3S
Poids moléculaire (g/mol) 141.192
Numéro MDL MFCD03659724
Clé InChI MNYPQSNAWPZXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide, 1h-imidazole-5-carbothioamide,2-methyl, 1h-imidazole-5-carbothioamide, 2-methyl, acmc-1c27g, amino 2-methylimidazol-4-yl methane-1-thione, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbothioamide
CID PubChem 2796714
Nom IUPAC 2-méthyl-1H-imidazole-5-carbothioamide
SMILES CC1=NC=C(N1)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 141.2
Pourcentage de pureté 97%