Learn More
2-Méthyl-2-(4-méthylphényl)morpholine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494650 250 mg 250mg
11404660 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494650 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50732.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 902836-81-1 | C12H17NO | 191.274 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 902836-81-1
Formule moléculaire C12H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.274
Numéro MDL MFCD08060961
Clé InChI NQYMBSUCKZVKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-p-tolyl morpholine, 2-methyl-2-4-methylphenyl morpholine, 2-methyl-2-p-tolylmorpholine, 2-methyl-2-p-tolyl-morpholine, 2-4-methylphenyl-2-methylmorpholine, morpholine, 2-methyl-2-4-methylphenyl
CID PubChem 24208807
Nom IUPAC 2-méthyle-2-(4-méthylphényle)morpholine
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2(CNCCO2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
Point de fusion 49°C to 51°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 191.28
Pourcentage de pureté 97%