Learn More
2-méthyl-2,4-pentanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10071790 1 L Flacon en verre 1L
10772314 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10003083 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10071790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150340010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 107-41-5 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-41-5
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00004547
Clé InChI SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
CID PubChem 7870
ChEBI CHEBI:62995
Nom IUPAC 2-méthylpentane-2,4-diol
SMILES CC(CC(C)(C)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2, 4-pentanediol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -40.0°C
Densité 0.9220g/mL
Point d’ébullition 197.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 1 L
Beilstein 01, 486
Fieser 01,693
Merck Index 15, 4746
Gravité spécifique 0.922
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons
Viscosité 36 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide légèrement visqueux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.